Documenti fondamentali
6.07553
Supelco
Extran® MA 02 neutral (for cleaning laboratory glassware & instruments)
About This Item
Codice UNSPSC:
12161902
Nome Commerciale
Extran®
Forma fisica
liquid
Solubilità
water: soluble
Densità
1.057 -1.067 g/cm3
applicazioni
cleaning products
Note legali
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1