Documenti fondamentali
6.04717
Sigma-Aldrich
2,2,4-trimetilpentano
for chromatography
Sinonimo/i:
Isoottano
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.23
Beilstein:
1696876
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Grado
for chromatography
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
41 mmHg ( 21 °C)
Temp. autoaccensione
745 °F
Limite di esplosione
6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
98-99 °C (lit.)
Punto di fusione
−107 °C (lit.)
Densità
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Isooctaneis a volatile organic solvent used in chromatography, often as an exchange solventfor analyzing multiclass pesticide residues together with hexane and toluene.
Applicazioni
Isooctane can be used as:
  • A solvent in the liquid chromatograph-massspectrometer-computer analytical system for the separation of several polynuclear hydrocarbons.
  • One of the eluent solvents in the normal-phase analysis of lipids.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup