Documenti fondamentali
584223
Sigma-Aldrich
Tetrahydrouridine
≥90% (TLC), liquid, Cytidine deaminase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution Tetrahydrouridine, THU, H4U, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-4-hydroxytetrahydropyrimidin-2(1H)-one, dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H16N2O6 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
Tetrahydrouridine, InSolution, ≥90%, competitive inhibitor of cytidine deaminase
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (TLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
OC1CCN([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(N1)=O
InChI
1S/C9H16N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4-8,12-15H,1-3H2,(H,10,16)/t4-,5?,6-,7-,8-/m1/s1
UCKYOOZPSJFJIZ-XVKVHKPRSA-N
Descrizione generale
A potent competitive inhibitor of cytidine deaminase. Used in combination with cytosine arabinoside (Ara-C) to assess the anti-leukemic activity and anti-tumor activity of Ara-C in in vitro studies. The solid form of this compound (Cat. No. 584222) is also available.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
cytidine deaminase
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
A 100 mM (25 mg/879 µL) solution of Tetrahydrouridine (Cat. No. 584222) in H₂O.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -70°C.
Altre note
Yusa, K., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.206, 486.
Bouffard, D.Y., et al. 1993. Biochem Pharmacol.45, 1857.
Laliberte, J., et al. 1992. Cancer Chemotherap. Pharmacol.30, 7.
Riva, C., et al. 1992. Chemotherapy38, 358.
Yusa, K., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 16848.
Hanze, A.R. 1967. J. Am. Chem. Soc.89, 6720.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3