580553
(±)-Taxifolin hydrate
An antioxidant flavonoid that scavenges superoxide (1.5 x 10⁵ M⁻¹ s⁻¹) and suppresses the cytotoxicity of superoxide and hydrogen peroxide in Chinese hamster V79 cells.
Sinonimo/i:
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxydihydroflavone Hydrate, Dihydroquercetin Hydrate, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavanone hydrate, Dihydroquercetin hydrate
Descrizione
RTECS - LK6920000
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
ethanol: 20 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7.H2O/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6;/h1-5,14-19,21H;1H2/t14-,15+;/m0./s1
DNQPGSVMBPSRIR-LDXVYITESA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
An antioxidant flavonoid that scavenges superoxide
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Bors, W., et al. 1995. Free Radic. Biol. Med. 19, 45.
Nakayama, T., et al. 1994. Cancer Res. 54, 1991s.
Nakayama, T., et al. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 265.
WGK 3