567418-M
Sodium Acetate, Anhydrous, Molecular Biology Grade
Commonly used in several applications, including precipitation of nucleic acids.
Sinonimo/i:
Sodium Acetate, Anhydrous, Molecular Biology Grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (perchloric acid titration)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Cationi in tracce
heavy metals: ≤0.001%
Assorbimento
≤0.01 at 260 nm in H2O at 100 mM
≤0.01 at 280 nm in H2O at 100 mM
Attività estranea
DNases, proteases, RNases, none detected
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Attenzione
WGK 1