567333
SNAPtide Botulinum Toxin A Substrate, Fluorogenic
≥90% (HPLC), lyophilized, FRET substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Botulinum Toxin Assay
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SNAPtide Botulinum Toxin A Substrate, Fluorogenic, SNAPtide Botulinum Toxin A Substrate, Fluorogenic, is a synthetic peptide that acts as a FRET substrate with the fluorophore o-aminobenzoic acid and the acceptor chromophore 2,4-dinitrophenol (DNP).
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Fluorescenza
λex ~326 nm
λem ~423 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Substrate for the native botulinum toxin
Attenzione
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Schiavo, G., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 23784.
WGK 2