Documenti fondamentali
566400
Sigma-Aldrich
Normal Guinea Pig Serum, Lyophilized Solid
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.47
Stato
lyophilized solid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Normal carrier sera, produced from pooled lots of sera from healthy, non-immunized guinea pig. Suitable for use in radioimmunoassay.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
Lyophilized from 0.25 M NaCl, 0.01 M Sodium Phosphate, pH 7.6.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Reconstitute in 5 ml of H₂O.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1