Documenti fondamentali
556746
Sigma-Aldrich
RNase A, Protease-Free, Highly Purified, Bovine Pancreas
For selective degradation of RNA
Sinonimo/i:
RNase A, Protease-Free, Highly Purified, Bovine Pancreas, Ribonuclease A
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 8202
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized solid
Attività specifica
81-99 units/mg material
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Solubilità
water: 2 mg/mL
Attività estranea
Protease, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note: 1 KU = 1000 units.
Ribonuclease A, Protease-Free is a
chromatographically purified, pyrimidine-specific
endoribonuclease that acts on single-stranded
RNA.
Ribonuclease A, Protease-Free is achromatographically purified, pyrimidine-specificendoribonuclease that acts on single-strandedRNA.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will catalyze the hydrolysis of RNA to yield a first-order velocity constant equal to 1 at 25°C, pH 5.0.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Risultati analitici
May contain trace amounts of DNase I, which can be inactivated by boiling for 15 min in 50 mM potassium acetate, pH 5.5.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3