5.43899
NMP
for liquid chromatography LiChrosolv®
Sinonimo/i:
1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, N-Methyl-2-pyrrolidone
About This Item
Prodotti consigliati
product name
1-Methyl-2-pyrrolidone, for liquid chromatography LiChrosolv®
Tensione di vapore
0.32 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Grado
isocratic
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
245 °C
Limite di esplosione
1.3-9.5 % (v/v)
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.05% Water
Trasmittanza
300 nm, ≥50%
325 nm, ≥90%
350 nm, ≥97%
400 nm, ≥99%
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
202 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-24 °C
Temp. transizione
flash point 91 °C
Solubilità
1000 g/L
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Novel transdermal bioadhesive surfactant-based system for release and solubility improvement of antimalarial drugs artemether-lumefantrine: This study utilizes 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) as a high-purity solvent in the formulation of a transdermal bioadhesive system, enhancing the solubility and delivery of antimalarial drugs. The application highlights NMP′s role in pharmaceutical formulations, particularly in improving drug efficacy and patient compliance (Volpe-Zanutto et al., 2021).
Risultati analitici
Water: ≤ 0.05 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 325 nm): ≥ 90 %
Transmission (at 350 nm): ≥ 97 %
Transmission (at 400 nm): ≥ 99 %
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List