539695
PME-1 Inhibitor, AMZ-30
The PME-1 Inhibitor, AMZ-30 controls the biological activity of PME-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
PME-1 Inhibitor, AMZ-30, ( E)-2-(4-Fluorophenylsulfonyl)-3-(1-(3-nitrophenylsulfonyl)-1H-pyrrol-2-yl)-acrylonitrile, NIH Probe ML136
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 2