5.38765
PDI Inhibitor IV, LOC14
Sinonimo/i:
PDI Inhibitor IV, LOC14, 2-((4-(Cyclopropanecarbonyl)piperazin-1-yl)methyl)benzo[d]isothiazol-3(2H)-one, 2-((4-(Cyclopropylcarbonyl)-1-piperazinyl)methyl)-1,2-benzothiazol-3(2H)-one, Lead Optimized Compound 14, Protein Disulfide Isomerase Inhibitor IV
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
PDI
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3