5.33761
HSF1 Activator HSF1A
Sinonimo/i:
HSF1 Activator HSF1A, Heat Shock Factor 1 Activator, HSF1A
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C21H19N3O2S2/c1-2-16-10-12-18(13-11-16)28(25,26)23-21-15-19(20-9-6-14-27-20)22-24(21)17-7-4-3-5-8-17/h3-15,23H,2H2,1H3
KJTITGSAONQVPY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Azioni biochim/fisiol
HSF1
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Neef, D.W., et al. 2010. PLoS Biology.8, e1000291.
WGK 3