5.31662
JHDM Inhibitor VIII, SD70
Sinonimo/i:
JHDM Inhibitor VIII, SD70, N-(Furan-2-yl(8-hydroxyquinolin-7-yl)methyl)isobutyramide, N-(2-Furyl(8-hydroxy-7-quinolinyl)methyl)-2-methylpropanamide, Histone Lysine Demethylase Inhibitor XV, SD-70
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(C(c3[o]ccc3)c1c(c2ncccc2cc1)O)C(=O)C(C)C
InChI
PBZYAPZLINAHET-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
JMJD2C/KDM4C
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3