5.31050
PFKFB3 Inhibitor III, YN1
Sinonimo/i:
PFKFB3 Inhibitor III, YN1, 7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase 3 Inhibitor, YN1
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Potenza
670 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-15-10(13(11)18)5-6-12(17)14(15)19/h1-7,16-17,19H
BMZFZTMWBCFKSS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Seo, M., et al. 2011. PLoS ONE6, e24179.
WGK 3