5.30616
ACE2 Inhibitor, MLN-4760
≥97% (HPLC), powder, Calbiochem®
Sinonimo/i:
ACE2 Inhibitor, MLN-4760, ( S, S)-2-(1-Carboxy-2-(3-(3,5-dichlorobenzyl)-3H-imidazol-4-yl)-ethylamino)-4-methylpentanoic acid, 2( S)-(1( S)-Carboxy-2-(3-(3,5-dichlorobenzyl)-3H-imidazol-4-yl)-ethylamino)-4-methylpentanoic acid
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
tecniche
inhibition assay: suitable
Colore
white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1cc(cc(c1)C[n]2cncc2C[C@H](N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O)C(=O)O)Cl
InChI
1S/C19H23Cl2N3O4/c1-11(2)3-16(18(25)26)23-17(19(27)28)7-15-8-22-10-24(15)9-12-4-13(20)6-14(21)5-12/h4-6,8,10-11,16-17,23H,3,7,9H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28)/t16-,17-/m0/s1
NTCCRGGIJNDEAB-IRXDYDNUSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
MLN-4760 also enables to study the effect of reduced ACE2 activity on the lung′s susceptibility for Coronavirus disease (COVID) related acute respiratory distress syndrome (ARDS).
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1