529579
PP1 Analog
Sinonimo/i:
PP1 Analog, 4-Amino-1- tert-butyl-3-(1ʹ-naphthyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, 1-Na PP1, 1-NA-PP1
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C19H19N5/c1-19(2,3)24-18-15(17(20)21-11-22-18)16(23-24)14-10-6-8-12-7-4-5-9-13(12)14/h4-11H,1-3H3,(H2,20,21,22)
XSHQBIXMLULFEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
I338G mutant v-Src
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bishop, A.C., et al. 1999 J. Am. Chem. Soc.121, 627.
WGK 1