528117
PI 3-K inhibitor IX, PIK-90
The PI 3-K inhibitor IX, PIK-90, also referenced under CAS 677338-12-4, controls the biological activity of PI 3-K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PI 3-K inhibitor IX, PIK-90, N-(2,3-Dihydro-7,8-dimethoxyimidazo[1,2-c]quinazolin-5-yl)-3-pyridinecarboxamide, mTOR Inhibitor VI
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: 0.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]21[c](c3c(nc2NC(=O)c4cnccc4)c(c(cc3)OC)OC)=NCC1
InChI
1S/C18H17N5O3/c1-25-13-6-5-12-14(15(13)26-2)21-18(23-9-8-20-16(12)23)22-17(24)11-4-3-7-19-10-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,21,22,24)
ZJAVHOMVDCMAMF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Fan, Q.W., et al. 2006. Cancer Cell9, 341.
Knight, Z.A., et al. 2006. Cell125, 733.
WGK 3