526559
PI3Kδ Inhibitor, SW30
The PI3Kδ Inhibitor, SW30 controls the biological activity of PI3Kδ. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinonimo/i:
PI3Kδ Inhibitor, SW30, 2-((4-amino-3-(3-hydroxyprop-1-ynyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)methyl)-5-methyl-3-o-tolylquinazolin-4(3H)-one, PI 3-K Inhibitor XIV
Saggio
>95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3