524734
Phosphodiesterase 3B, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinonimo/i:
PDE3B, cGMP-inhibited phosphodiesterase 3B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Attività specifica
≥0.5 U/μL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Full-length, recombinant, human phosphodiesterase 3B (accession no. AY459346) fused at the N-terminus to a His•Tag sequence and expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. An important component of insulin and cAMP-dependent signaling. Supplied as a partially purified preparation.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole cAMP to AMP per min at pH 7.5, 30°C.
Stato fisico
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris, 0.1% NP-40, pH 8.3.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Kitamura, T., et al. 1999. Mol. Cell. Biol.19, 6286.
Degerman, E., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 6823.
Kitamura, T., et al. 1999. Mol. Cell. Biol.19, 6286.
Degerman, E., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 6823.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1