524731
Phosphodiesterase 4A4, His•Tag®, Human, Recombinant, S. frugiperda
Sinonimo/i:
PDE4A4, cAMP-specific phosphodiesterase 4A isoform 4
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥0.5 U/μL
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Full-length, recombinant, human phosphodiesterase 4A4 (accession no. L20965) fused at the N-terminuse to a His•Tag sequence and expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. Supplied as a partially purified, catalytically active preparation.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1 pmole cAMP to AMP per min at 30°C, pH 7.5.
Stato fisico
In 150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, pH 8.3.
Altre note
Gibson, L.C.D., et al. 2006. Eur. J. Pharmacol.538, 39.
Xu, R.X., et al. 2000. Science288, 1822.
Xu, R.X., et al. 2000. Science288, 1822.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1