Documenti fondamentali
524617
Sigma-Aldrich
L-α-Lecithin
≥98% (TLC), liquid, lipotropic agent, Calbiochem
Sinonimo/i:
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, L-α-Phosphatidylcholine
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Nome del prodotto
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, Chromatographically purified.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 5428
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
chloroform: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14+,21-20+/t40-/m1/s1
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Descrizione generale
Chromatographically purified. A lipotropic agent.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
A lipotropic agent
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Confezionamento
Packaged under inert gas
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Flammable (J)
Stato fisico
In Chloroform:MeOH (3:2), 0.1% BHT at 100 mg/ml.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C