Documenti fondamentali
512585
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 1-34, Rat
Sinonimo/i:
Parathyroid Hormone 1-34, Rat, rPTH 1-34
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C180H291N55O48S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
4057.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Descrizione
Merck USA index - 14, 7034
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Synthetic, rat parathryroid hormone. Suitable for studies of bone metabolism and glandular disorders, characterization of specific receptor sites, and as an antigen.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-Ala-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Ala-Ser-Val-Glu-Arg-Met-Gly-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-OH
Altre note
Coltrera, M.D., et al. 1981. J. Biol. Chem.256, 10555.
Roos, B.A., et al. 1981. J. Clin. Endocrinol. Metab.53, 709.
Jubiz, W., et al. 1972. J. Clin. Invest.51, 2040.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3