Documenti fondamentali
5125-50GM-M
Sigma-Aldrich
Papain, Carica papaya
Sinonimo/i:
Papain, Carica papaya
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Stato
solid
Livello qualitativo
Attività specifica
>30,000 USP units/mg
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
pI 
8.75
Solubilità
aqueous buffer: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Native papain from Carica papaya. A cysteine protease that hydrolyzes peptides, amides and esters, especially at bonds involving basic amino acids, glycine or leucine. Inhibitors include leupeptin (Cat. No. 108975) and PMSF (Cat. No. 52332).
Native papain from Carica papaya. A cysteine protease that hydrolyzes peptides, amides and esters, especially at bonds involving basic amino acids, glycine or leucine. Inhibitors include leupeptin and PMSF. Has an optimal pH of 6.0-7.0 and a pI of 8.75.
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Definizione di unità
1 MCU (milk clotting unit) = 9 HDU (hemoglobin digestion units) = 6 GU (gelatin units) = 30 USP units
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1