Documenti fondamentali
5.08340
Sigma-Aldrich
PERK Inhibitor I, GSK2606414
GSK2606414
Sinonimo/i:
InSolution PERK Inhibitor I
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H20F3N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
451.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Stringa SMILE
O=C(CC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)N2CCC3=C2C=CC(C4=CN(C)C5=C4C(N)=NC=N5)=C3
InChI
1S/C24H19F4N5O/c1-32-11-18(21-22(29)30-12-31-23(21)32)14-2-3-19-15(9-14)4-5-33(19)20(34)8-13-6-16(24(26,27)28)10-17(25)7-13/h2-3,6-7,9-12H,4-5,8H2,1H3,(H2,29,30,31)
PXVQGBJMIQCDEX-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Glass bottle