Documenti fondamentali
506345
Sigma-Aldrich
Palmitic Acid
Sinonimo/i:
Palmitic Acid, Hexadecanoic Acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Descrizione
Merck USA index - 14, 6996
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤0.05% sulfated ash
Colore
white
Solubilità
hot ethanol: soluble
Cationi in tracce
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C