Documenti fondamentali
506107
Sigma-Aldrich
Anti-P2X7 Receptor (576-595) Rabbit pAb
About This Item
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
application:
citations:
Livello qualitativo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3