5.05224
Necrostatin-1
InSolution, ≥95%, 25 mM in DMSO, required for the biosynthesis of sialic acid-containing complex carbohydrates
Sinonimo/i:
InSolution Necrostatin-1, 5-((1H-Indol-3-yl)methyl)-3-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one; 5-(Indol-3-ylmethyl)-(2-thio-3-methyl)hydantoin, MTH-Trp, Methyl-thiohydantoin-tryptophan, Nec-1, Nec1, Necrosome Inhibitor I, RIP1 Inhibitor I, RIPK 1 Inhibitor I, Receptor-Interacting Protei, Necrosis Inhibitor II, 5-((1H-Indol-3-yl)methyl)-3-methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one; 5-(Indol-3-ylmethyl)-(2-thio-3-methyl)hydantoin, MTH-Trp, Methyl-thiohydantoin-tryptophan, Nec-1, Nec1, Necrosome Inhibitor I, RIP1 Inhibitor I, RIPK 1 Inhibitor I, Receptor-Interacting Protein 1 Inhibitor I
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Degterev, A., et al. 2012. Cell Death Differ.20, 366.
Christofferson, D.E., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e320.
Takahashi, N., et al. 2012. Cell Death Dis.3, e437.
Degterev, A., et al. 2008. Nat. Chem. Biol.4, 313.
Degterev, A., et al. 2005. Nat. Chem. Biol.1, 112.
Muller, A.J., et al. 2005. Nat. Med.11, 312.
Teng, X., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 5039.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)