Documenti fondamentali
5.05051
Sigma-Aldrich
2,3 cis-Piperidine dicarboxylic acid
Sinonimo/i:
2,3 cis-Piperidine dicarboxylic acid, Ionotropic Glutamate Receptor Antagonist, PDA, cis PDA, cis-Piperidine-2,3-dicarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
water: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1C(C(CCC1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H11NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12/h4-5,8H,1-3H2,(H,9,10)(H,11,12)
PTLWNCBCBZZBJI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A non-specific antagonist of NMDA, AMPA and kainate ionotropic receptors and a partial agonist for NMDA receptors. Used in blocking general excitatory synaptic transmissions.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Tong, G., et al. 1994. Neuron13, 1195.
Leach, J., et al. 1986. Eur. J. Pharmacol.121, 173.
Watkins, C., et al. 1981. Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol.21, 165.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3