5.04820
Cinnabarinic acid
Sinonimo/i:
Cinnabarinic acid, 2-Amino-3-oxo-3H-phenoxazine-1,9-dicarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
red
Solubilità
DMSO: 25 mM
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C14H8N2O6/c15-10-6(17)4-8-12(9(10)14(20)21)16-11-5(13(18)19)2-1-3-7(11)22-8/h1-4H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
FSBKJYLVDRVPTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
mGlu₄ receptors
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Volpi, C., et al. 2012. Neuropharmacol.63, 501.
Hiramatsu, R., et al. 2008. J. Cell Biochem.103, 42.
WGK 3