5.04712
β-Catenin/Tcf Inhibitor VI, ICG-001
Sinonimo/i:
β-Catenin/Tcf Inhibitor VI, ICG-001, (6 S,9a S)-Hexahydro-6-((4-hydroxyphenyl)methyl)-8-(1-naphthalenylmethyl)-4,7-dioxo-N-(phenylmethyl)-2H-pyrazino[1,2-a]pyrimidine-1(6H)-carboxamide, (6 S)-N-Benzyl-6-(p-hydroxyphenylmethyl)-8-(1-naphthylmethyl)-4,7-dioxohexahydro-2H-, (6S,9aS)-Hexahydro-6-((4-hydroxyphenyl)methyl)-8-(1-naphthalenylmethyl)-4,7-dioxo-N-(phenylmethyl)-2H-pyrazino[1,2-a]pyrimidine-1(6H)-carboxamide, (6S)-N-Benzyl-6-(p-hydroxyphenylmethyl)-8-(1-naphthylmethyl)-4,7-dioxohexahydro-2H-pyra
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C33H32N4O4/c38-27-15-13-23(14-16-27)19-29-32(40)35(21-26-11-6-10-25-9-4-5-12-28(25)26)22-30-36(18-17-31(39)37(29)30)33(41)34-20-24-7-2-1-3-8-24/h1-16,29-30,38H,17-22H2,(H,34,41)/t29-,30+/m0/s1
HQWTUOLCGKIECB-XZWHSSHBSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CREB-binding protein
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Henderson, W.R. Jr, et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.107, 14309.
Eguchi, M., et al. 2005. Med Chem.1, 467.
Ma, H., et al. 2005. Oncogene.24, 3619.
Teo, J.L., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.102, 12171.
Emami, K.H., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.101, 12682.
WGK 3