5.04045
Focal Adhesion Kinase Inhibitor III
Sinonimo/i:
Focal Adhesion Kinase Inhibitor III, N-(4- tert-Butylbenzyl)-1,5-dimethyl-1,5-dihydropyrazolo[4,3-c][2,1]benzothiazin-8-amine-4,4-dioxide, FAK Inhibitor III
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
FAK
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3