5.04042
Doxorubicin Hydrochloride
InSolution, ≥98%
Sinonimo/i:
InSolution Doxorubicin, Hydrochloride, Adriamycin, HCl, 14-Hydroxydaunomycin, HCl
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10?,13?,15-,17?,22?,27-;/m0./s1
MWWSFMDVAYGXBV-FGBJBKNOSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Nooter, K., et al. 1995. Br. J. Cancer71, 556.
Noviello, E., et al. 1994. Mutat. Res.. 311, 21.
Anderson, R.D., et al. 1993. Mutat. Res.294, 215.
Hershko, C., et al. 1993. J. Lab. Clin. Med.122, 245.
Jongmans, W., et al. 1993. Mutat. Res.294, 207.
O′Shaughnessy, J.A., and Cowan, K.H. 1993. J. Am. Med. Assoc.270, 2089.
Theyer, G., et al. 1993. J. Urol.150, 1544.
Tritton, T.R., and Yee, G. 1982. Science217, 248.