Key Documents
5010-OP
Millipore
Guanidina
OmniPur® Grade, >= 99.5%, Denaturant used for purification of nucleic acids and polypeptides from cell lysates
Sinonimo/i:
Aminoformamidina, Aminometanamidina, Cloruro di guanidinio
About This Item
Formula condensata:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
95.53
Beilstein:
3591990
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.28
Livello qualitativo
Forma fisica
crystalline powder (granular)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Punto di fusione
180-185 °C (lit.)
Densità
1.3 g/cm3 (lit.)
Attività estranea
DNAse, none detected
Phosphatase, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Denaturant used for purification of nucleic acids and polypeptides from cell lysates. Inhibits RNase and protease activity. Molecular Biology grade.br
A260 (0.1 M, water): ≤0.05 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
Purity by Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Applicazioni
Forte agente caotropico utile per la denaturazione e il successivo ripiegamento delle proteine. Questo forte denaturante può portare in soluzione proteine insolubili o denaturate come corpi di inclusione. Questo può essere usato come il primo stadio del ripiegamento di proteine o enzimi nella loro forma attiva. Possono essere necessari anche urea e ditiotreitolo (DTT).
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2