493800
PARP Inhibitor VI, NU1025
The PARP Inhibitor VI, NU1025, also referenced under CAS 90417-38-2, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
PARP Inhibitor VI, NU1025, 8-Hydroxy-2-methylquinazoline-4-one
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[nH]1[c](c2c(nc1C)c(ccc2)O)=O
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-10-8-6(9(13)11-5)3-2-4-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
YJDAOHJWLUNFLX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PARP
Confezionamento
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Boulton, S., et al. 1999. Carcinogenesis20, 199.
Bowman, K.J., et al. 1998. Br. J. Cancer 78, 1269.
Griffin, R.J., et al. 1998. J. Med. Chem. 41, 5247.
Griffin, R.J., et al. 1996. Pharm. Sci. 2, 43.
Boulton, S., et al. 1995. Br. J. Cancer 72, 849.
Griffin, R.J., et al. 1995. Anticancer Drug Res. 10, 507.
WGK 3