Documenti fondamentali
300270
Sigma-Aldrich
PARP Inhibitor III, DPQ
The PARP Inhibitor III, DPQ, also referenced under CAS 129075-73-6, controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
PARP Inhibitor III, DPQ, 3,4-Dihydro-5[4-(1-piperindinyl)butoxy]-1(2H)-isoquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H26N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
302.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
40 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N3(CCCCC3)CCCCOc1c2c(ccc1)C(=O)NCC2
InChI
1S/C18H26N2O2/c21-18-16-7-6-8-17(15(16)9-10-19-18)22-14-5-4-13-20-11-2-1-3-12-20/h6-8H,1-5,9-14H2,(H,19,21)
RVOUDNBEIXGHJY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A potent and selective inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP; IC50 = 40 nM). Significantly reduces infarcet volume in rat focual cerebrale ischemia model.
A very potent and selective poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) inhibitor (IC50 = 40 nM). Significantly reduces infarcet volume in rat focual cerebrale ischemia model.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Harmful (C)
Altre note
Eliasson, M.J., et al. 1997. Nat. Med. 3, 1089.
Takahashi, K., et al. 1997. J. Cereb. Blood Flow Metabl. 17, 1137.
Suto, M.J., et al. 1991. Anticancer Drug Des. 6, 107.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3