491002
SAHM1
≥93% (HPLC), solid, Notch transcription factor inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, AcβA1a-ERLRRRI*LCR*HHST (*=S5)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, Notch Transcription Factor Inhibitor, SAHM1, is a cell-permeable inhibitor that prevents assembly in the NOTCH1 trans-activation complex.
Livello qualitativo
Saggio
≥93% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Attenzione
Sequenza
* = Two S5 molecules (a non-natural alkenyl amino acid) stapled together with a double bond
Ricostituzione
WGK 1