Documenti fondamentali
4.90205
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium octylsulfate
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Ethyl-3-methylimidazolium octylsulfate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
320.45
Codice UNSPSC:
12352107
Stato
liquid
pH
2.9 ( in H2O)
Punto di fusione
-9 °C
Densità
1.095 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H18O4S.C6H11N2/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;1-3-8-5-4-7(2)6-8/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);4-6H,3H2,1-2H3/q;+1/p-1
DAFDIILBFQKIIA-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Purity (HPLC)≥ 98.0 %Identity (NMR)passes testHalides (IC)≤ 0.1 %Water (K. F.)≤ 1.0 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3