Documenti fondamentali
487950
Sigma-Aldrich
NOC-5
A nitric oxide (NO) donor.
Sinonimo/i:
NOC-5, 3-[2-Hydroxy-1-(1-methylethyl)-2-nitrosohydrazino]-1-propanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H16N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
white
Solubilità
0.1 M NaOH: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C6H16N4O2/c1-6(2)9(5-3-4-7)10(12)8-11/h6,12H,3-5,7H2,1-2H3
WEHZRCACNLQADC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A nitric oxide (NO) donor. A stable NO-amine complex that can spontaneously release two equivalents of NO in solution under physiological conditions without any cofactor. Half-life (t½) in PBS, pH 7.4 is 93 minutes at 22°C. Relatively stable in alkaline solution (pH ≥10.0).
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
A nitric oxide (NO) donor
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Ricostituzione
Following reconstitution in alkaline solution, aliquot and freeze (-20°C). Unstable in aqueous solutions; reconstitute in H₂O just prior to use. Alkaline stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Hrabie, J.A., et al. 1993. J. Org. Chem. 58, 1472.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3