Documenti fondamentali
48-602MAG
Millipore
Kit del tampone e dei reagenti di rivelazione MILLIPLEX® per studi di segnalazione cellulare con microsfere magnetiche
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.25
Reattività contro le specie
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il kit MILLIPLEX® MAP comprendente il tampone e i reagenti di rivelazione per studi di segnalazione cellulare con microsfere magnetiche è un sistema di reagenti ottimizzato per condurre saggi mono-target e multiplex con i MAPmates a base di microsfere magnetiche MILLIPLEX® MAP. Questo kit contiene i reagenti comunemente utilizzati insieme ai MAPmates con microsfere magnetiche per studi di segnalazione cellulare nei saggi multiplex delle proteine di lisati cellulari utilizzando un sistema Luminex 100 IS, 200 o HTS. Venduti singolarmente, i MAPmates sono costituiti da un set di microsfere con anticorpo di cattura e di microsfere con anticorpo di rivelazione biotinilato, oltre ai controlli, positivi e negativi, appropriati. Questo saggio di rivelazione costituisce un'alternativa rapida e pratica alle procedure di Western blotting e immunoprecipitazione. Ogni kit contiene i reagenti sufficienti per una piastra a 96 pozzetti.
Applicazioni
Questo kit MILLIPLEX® comprendente il tampone e i reagenti di rivelazione per studi di segnalazione cellulare con le microsfere magnetiche è un sistema di reagenti ottimizzato per condurre saggi mono-target e multiplex con i MAPmates a base di microsfere magnetiche MILLIPLEX MAP.
Confezionamento
Piastra a 96 pozzetti. Capacità del kit: saggio di 100 punti dati
Stoccaggio e stabilità
Si raccomanda di conservare i componenti del kit a 2-8 °C.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.