475964
MK-2 Inhibitor IV, MK-25
The MK-2 Inhibitor IV, MK-25 controls the biological activity of MK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
5-(4-Chlorophenyl)-N-(4-(piperazin-1-yl)phenyl)-N-(pyridin-2-ylmethyl)furan-2-carboxamide, HCl, MAPKAP-K2 Inhibitor IV, MK-25
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3