07-794
Anti-Rab13 Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB13(5872)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Independent laboratory demonstrated this antibody worked in Immunofluorescence studies at a 1:100-1:500 dilution.
Immunoprecipitation (IP):
Independent laboratory demonstrated this antibody works in Immunoprecipitation.
Qualità
This lot detected Rab13 at 1:1,000 (1g/mL) dilution in lysates from PC12 lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).