475874-M
MK571, Sodium Salt
A selective, competitive antagonist of leukotriene D4 (LTD4) (Ki = 2.1 nM for inhibition of [³H]LTD4 binding to human lung membranes).
Sinonimo/i:
MK571, Sodium Salt, L 660711, Sodium Salt, (E)-3-[[[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-[[3-dimethylamino)-3-oxopropyl]thio]methyl]thio]-propanoic Acid, Sodium Salt
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
water: 200 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C26H27ClN2O3S2/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32)/b10-6+
AXUZQJFHDNNPFG-UXBLZVDNSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Antagonist of leukotriene D4 (LTD4)
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Van der Kolk, D.M., et al. 1998. Clin. Cancer Res.4, 1727.
Jones, T.R., et al. 1989. Can. J. Physiol. Pharmacol.67, 17.
WGK 1