444294-M
MMP-2 Inhibitor IV
The MMP-2 Inhibitor IV controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
MMP-2 Inhibitor IV, (4′-chlorobiphenyl-4-ylsulfonamido)methylenediphosphonic acid, Bone Resorption Inhibitor, Bone Resorption Inhibitor, (4′-chlorobiphenyl-4-ylsulfonamido)methylenediphosphonic acid
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2