444235-M
MMP-13 Substrate, Fluorogenic
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3; kcat/Km = 1.09 x 10⁶ M⁻¹s⁻¹).
Sinonimo/i:
MMP-13 Substrate, Fluorogenic, Collagenase-3 Substrate, Fluorogenic
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescenza
λex ~325 nm
λem ~393 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
A quenched fluorescence substrate for MMP-13 (collagenase-3)
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1