Documenti fondamentali
444229
Sigma-Aldrich
MMP-8, Human Neutrophil
Sinonimo/i:
Matrix Metalloproteinase 8, Human Neutrophil Collagenase, Collagenase-2
About This Item
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Attività specifica
≥40 mU/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Attività estranea
other MMP, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Native pro-MMP-8 from stimulated human neutrophils. MMP-8 is an N-linked, complex glycoprotein that preferentially hydrolyzes Type I collagen versus Types II and III. Activated MMP-8 is inhibited by TIMP-1. Requires activation just prior to use. MW 58800/44000.
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Deschamps, A. M., et al. 2005. Circulation111, 1166.
Mallya, S.K., et al. 1990. Biochemistry 29, 10628.
Marcy, A.I., et al. 1991. Biochemistry30, 6476.
Stricklin, et al. 1983. Biochemistry22, 61.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1