Documenti fondamentali
443713
Millipore
Maltotriose
A substrate for amylomaltase.
Sinonimo/i:
Maltotriose, Glcα1,4Glcα1,4Glc
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H32O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
504.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2
FYGDTMLNYKFZSV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A substrate for amylomaltase.
Applicazioni
  • Screening of α-amylase/trypsin inhibitor activity in wheat, spelt and einkorn by high-performance thin-layer chromatography.: The research investigates the inhibitory activity of α-amylase and trypsin in different wheat species using high-performance thin-layer chromatography. Maltotriose is utilized as a substrate to evaluate enzyme activity, contributing to understanding enzyme inhibition in cereals (Müller et al., 2024).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Terada, Y., et al. 1999. Appl. Environ. Microbiol. 65, 910.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3