Documenti fondamentali
4330
Millipore
L-Leucine
≥98.5% (by Assay)
Sinonimo/i:
L-Leucine, Leu
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.25
Nome del prodotto
L-Leucine, An essential branched chain amino acid.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (by Assay)
Stato
crystalline solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Solubilità
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
An essential branched chain amino acid.
An essential branched chain amino acid.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1