Documenti fondamentali
430-3
Millipore
Unità di filtrazione per centrifuga Centriprep
10 kDa cutoff, 15 mL volume
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
Materiali
Nylon cap
polycarbonate collector (for filtrate)
polycarbonate reservoir (for sample)
polypropylene seal
regenerated cellulose membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 0.5 mL
Produttore/marchio commerciale
Centriprep®
Parametri
15 mL sample volume
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
135 cm
Diametro
2.81 cm
Superficie filtrante
2.84 cm2
Dimensione pori
3 kDa NMWCO
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: YM-3
I filtri per centrifuga Centriprep, dispositivi monouso per l′ultrafiltrazione, si usano per purificare, concentrare e desalinizzare campioni biologici di volumi compresi tra 2 e 15 mL. Questi dispositivi per l′ultrafiltrazione completi, pronti per l′uso sono progettati per funzionare nella maggior parte delle centrifughe in grado di accogliere provette per centrifuga da 50 mL. Facili da usare, consentono una portata elevata. I dispositivi Centriprep sono costituiti da un contenitore del campione con tappo twist-lock, un collettore del filtrato che contiene una membrana Ultracel a basso adsorbimento, di cellulosa rigenerata, e un tappo a tenuta d′aria per l‘isolamento del campione.
Caratteristiche e vantaggi:
•Da usare con campioni che contengono livelli elevati di soluti
•Modalità d′azione esclusiva a flusso inverso con ampio arresto
•Rapido trattamento dei campioni
•Disponibile con membrane Ultracel: (3, 10, 30 e 50 kDa NMWL)
•Va bene con rotore basculante standard per provette da 50 mL
Applicazioni:
Concentrazione e purificazione di soluzioni cariche di particelle, soluzioni con elevata concentrazione di soluto, separazione di soluti di basso peso molecolare da brodi di fermentazione, terreni di coltura cellulare e lisati
Tipo di filtro: ultrafiltrazione
Applicazioni
Cut-off 10 kDa, volume 15 mL
Caratteristiche e vantaggi
Volume minimo del concentrato finale: 700 µL
Stato fisico
Codice colore: giallo
Note legali
CENTRIPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany