427218
FX11
≥96% (HPLC), solid, lactate dehydrogenase A inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Lactate Dehydrogenase A Inhibitor, FX11
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Lactate Dehydrogenase A Inhibitor, FX11, Lactate Dehydrogenase A Inhibitor, FX11, CAS 213971-34-7, is a cell permeable, selective, reversible, NADH competitive inhibitor of lactate dehhydrogenase A (LDHA; Ki = 8 µM for human liver LDHA).
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (HPLC)
Stato
solid
Potenza
8 μM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
LDHA
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Deck, L. M., et al. 1998. J Med Chem.41, 3879.
WGK 3