422706
KN-62
A cell-permeable, reversible, and selective inhibitor of CaM kinase II (Ki = 900 nM for rat brain CaM kinase II) that binds directly to the calmodulin binding site of the enzyme.
Sinonimo/i:
KN-62, 1-[N,O- bis-(5-Isoquinolinesulfonyl)-N-methyl-L-tyrosyl]-4-phenylpiperazine, P2X Antagonist II, Purinergic Receptor P2X Antagonist II, 1-[N,O-bis-(5-Isoquinolinesulfonyl)-N-methyl-L-tyrosyl]-4-phenylpiperazine, P2X Antagonist II, Purinergic Receptor P2X Antagonist II
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
methanol: 5 mg/mL
DMSO: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C38H35N5O6S2/c1-41(50(45,46)36-11-5-7-29-26-39-19-17-33(29)36)35(38(44)43-23-21-42(22-24-43)31-9-3-2-4-10-31)25-28-13-15-32(16-14-28)49-51(47,48)37-12-6-8-30-27-40-20-18-34(30)37/h2-20,26-27,35H,21-25H2,1H3
RJVLFQBBRSMWHX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
cam kinase 2
Attenzione
Nota sulla preparazione
Ricostituzione
Altre note
Kato, M., et al. 1992. Neurosci. Lett.129, 47.
Ishii, A., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.176, 1051.
Ito, I., et al. 1991. Neurosci. Lett.121, 119.
Tokumitsu, H., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 4315.
WGK 3